Kluczowe dokumenty
MAB2623
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EMMPRIN [CD147], klon 1S9-2A
clone 1S9-2A, from mouse
Synonim(y):
Basigin, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor, TCSF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1S9-2A, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BSG(682)
Opis ogólny
Metaloproteinazy macierzy (MMP) lub żelatynazy odgrywają ważną rolę we wczesnej inwazji nowotworów złośliwych. Enzymy te mogą być uwalniane bezpośrednio z komórek nowotworowych lub mogą pochodzić z fibroblastów stymulowanych zewnątrzkomórkowym induktorem MMP EMMPRIN. Badania wykazały, że EMMPRIN stymuluje produkcję kolagenazy śródmiąższowej, stromelizyny-1 i żelatynazy A (MMP-2) przez ludzkie fibroblasty, co jest niezbędne do degradacji i przebudowy tkanek podczas inwazji guza i gojenia się ran.
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje EMMPRIN.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Ludzkie fibroblasty maziowe.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z poprzedniej partii wykryło EMMPRIN w tkance ludzkiego gruczolakoraka.
To przeciwciało anty-EMMPRIN [CD147], klon 1S9-2A jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania EMMPRIN [CD147].
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
MMPs & TIMPs
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected EMMPRIN on 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 35-58 kDa Stopień glikozylacji CD147 jest zależny od tkanki i odpowiada za zmienność pozornej masy cząsteczkowej od 35 kDa do 58 kDa.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicynę (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Larissa Sweeny et al.
Journal of cutaneous pathology, 39(6), 603-609 (2012-05-12)
CD147 is upregulated in multiple cancer types, but its expression in advanced cutaneous squamous cell carcinoma (SCC) is unknown. Our purpose was to evaluate the expression patterns of CD147 and related monocarboxylate transporters (MCT1, MCT4) to determine their correlation with