ZRB1634
Anti-CD147 Antibody, clone 1J7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Basigin;5F7;Collagenase stimulatory factor;Extracellular matrix metalloproteinase inducer;EMMPRIN;Hepatoma-associated antigen;HAb18G;Leukocyte activation antigen M6;OK blood group antigen;Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor;TCSF;CD147
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1J7, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 42.2 kDa
observed mol wt ~34 to 52 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BSG(682)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CD147 in HEK293T cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected CD147 in HeLa cell lysate.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD147 in one million HeLa cells and Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD147 in HeLa cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD147 in human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CD147 in HEK293T cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1