MAB2120Z
Anti-NCAM Antibody, extracellular, clone ERIC-1, Azide free
clone ERIC-1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
NeuralCellAdhesionMolecule, CD56, MAB2120
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ERIC-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, pig
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
przydatność
not suitable for flow cytometry
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCAM1(4684)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting: Recognizes 120, 140, and 180 kDa NCAM isoforms.
ELISA: 80 ng/mL
Does not work in flow cytometry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Neurofilament & Neuron Metabolism
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Recommended positive control tissue: Neuroblastoma
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2