Kluczowe dokumenty
MAB2056Z
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna α3, klon ASC-1 (bez azydku)
clone ASC-1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD49c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ASC-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA3(3675)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ludzka integryna alfa3 (CD49c)
Immunogen
Komórki ludzkiego raka płaskonabłonkowego (SCC9)
Zastosowanie
Hamowanie (aktywność funkcjonalna): Wykazano, że poprzednia partia tego przeciwciała hamuje przyłączanie komórek poprzez hamowanie adhezji komórek SCC9 do lamininy ludzkiej i EHS oraz peptydu lamininy GD-2 i nasila hamowanie adhezji komórek SKOV-3 do lamininy EHS przez przeciwciało GoH3 przeciwko integrynie alfa 5. Przeciwciało to nie hamuje adhezji komórek do fibronektyny lub kolagenu typu IV.
Analiza immunohistochemiczna: Poprzednia partia tego przeciwciała była stosowana na utrwalonych acetonem zamrożonych ludzkich tkankach nabłonkowych, w tym na języku, napletku i jajniku. Nie stosować na tkankach utrwalonych w formalinie.
Analiza cytometrii przepływowej: Poprzednia partia tego przeciwciała barwiła ludzkiego raka płaskonabłonkowego (SCC9), raka jajnika (SKOV-3) i komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Analiza immunoprecypitacji: Poprzednia partia tego przeciwciała wytrąca pasma PAGE 130 kDa (zredukowane) lub 116 kDa i 135 kDa (niezredukowane) z powierzchniowo biotynylowanych komórek SCC9 lub SKOV-3.
Przeciwciało przeciw integrynie α3, klon ASC-1 (bez azydku) hamuje przyłączanie komórek i wykrywa poziom integryny α3 oraz zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach FC, IP, IH, Inhibition.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Opis wartości docelowych
116 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało w PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J E Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 275(40), 30907-30915 (2000-07-25)
betaig-h3 is a transforming growth factor-beta-inducible cell adhesion molecule that has four characteristic homologous repeated domains. We made recombinant betaig-h3 proteins, which were highly active in mediating human corneal epithelial (HCE) cell adhesion and spreading. The 2nd and the 4th