Kluczowe dokumenty
ABF108
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL-33
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Interleukin-33, IL-33, Interleukin-33(102-266), Interleukin-33(109-266)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Il33(77125)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
IL-33 jest białkiem prozapalnym, które ma wspólne cechy strukturalne i funkcjonalne z rodziną cytokin IL-1. Wiąże się i sygnalizuje poprzez receptor IL-1RL1/ST2, prowadząc do aktywacji kinaz MAP i NF-kappaB. IL-33 indukuje produkcję cytokin pomocniczych komórek T typu 2 (TH2), w tym IL-4, IL-5 i IL-13, i jest znanym mediatorem wielu odpowiedzi zapalnych. Nr kat. Nr ABF108, Anti-IL-33, jest oczyszczonym przez powinowactwo króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które rozpoznaje epitopy w C-końcowej połowie mysiej IL-33. Reaktywność ze szczurami lub innymi gatunkami nie została przetestowana.
Immunogen
Epitop: C-końcowy
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające C-końcowi mysiej IL-33.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: 0,25 µg tego przeciwciała z reprezentatywnej partii wykryło IL-33 w 1X10E6 komórkach MEF1 traktowanych monenzyną.
Anti-IL-33 Antibody to przeciwciało przeciwko IL-33 do stosowania w Western Blotting, cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Evaluated by Western Blotting in MEF1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected IL-33 in 10 µg of MEF1 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~35 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1