MAB2056
Przeciwciało anty-Integryna α3, klon ASC-1
clone ASC-1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD49c
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ASC-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA3(3675)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
lamininy EHS i peptydu lamininy GD-2. Potęguje hamowanie adhezji komórek SKOV-3 do lamininy EHS przez przeciwciało GoH3 przeciwko integrynie alfa 5. Nie hamuje adhezji komórek do fibronektyny lub kolagenu typu IV.
Immunohistochemia: na utrwalonych acetonem zamrożonych ludzkich tkankach nabłonkowych, w tym na języku, napletku i jajniku. Nie stosować na tkankach utrwalonych w formalinie.
Cytometria przepływowa: barwi ludzkiego raka płaskonabłonkowego (SCC9), raka jajnika (SKOV-3) i komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Immunoprecypitacja: wytrąca pasma PAGE 130 kDa (zredukowane) lub 116 kDa i 135 kDa (niezredukowane) z powierzchniowo biotynylowanych komórek SCC9 lub SKOV-3.
Rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Cell Structure
Integrins
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2