MAB1950Z
Anti-Integrin α2 Antibody, clone P1E6, azide free
clone P1E6, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD49b, MAB1950
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P1E6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
przydatność
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA2(3673)
Specyficzność
Zastosowanie
Suitable for immunofluorescence using fresh frozen or acetone fixed tissues. Not recommended for traditional formalin fixed paraffin embedded tissues.
Final working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2