MAB1953
Anti-Integrin αV Antibody, clone P3G8
clone P3G8, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD51
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P3G8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry: 1:1,000. Will react with some lymphoid cell lines (B cells), many carcinoma and melanoma cell lines and osteosarcomas.
Flow cytometry
Immunoprecipitation
FACS
EIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2