MAB1924-C
Anti-Laminin alpha5 Antibody, clone 4C7 (Ascites Free)
clone 4C7, from mouse
Synonim(y):
Laminin-10 subunit alpha, Laminin-11 subunit alpha, Laminin-15 subunit alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMA5(3911)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neutralizing Analysis: A representative lot detected Laminin alpha 5 in adhesion of sickle cell patients (Hb SS) red blood cells (RBCs) to human placental laminin-coated surface (Lee, S.P., et al. (1998). Blood. 92(8):2951-2958).
ELISA Analysis: A representative lot detected Laminin alpha 5 in recombinant human (rh) Laminin-10 ( 5 1 1) and Laminin-11 ( 5 2 1), but not Laminin-8 ( 4 1 1) (Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Laminin alpha 5 in immunoreactivity in human skin and kidney cryosections (Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Laminin alpha 5 in Laminin-10 ( 5 1 1) from A549 culture medium (Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648).
Cell Structure
Jakość
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated Laminin alpha 5 in 500 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1