Kluczowe dokumenty
05-1108
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw insulinie, klon1
clone MAB1, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Anti-IRDN, Anty-IDDM, Anty-IDDM1, Anty-IDDM2, Anty-ILPR, Anty-MODY10, Anty-PNDM4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MAB1, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INS(3630)
Opis ogólny
Insulina jest hormonem polipeptydowym, który reguluje metabolizm węglowodanów. Oprócz tego, że jest głównym czynnikiem w homeostazie węglowodanów, ma wpływ na metabolizm tłuszczów.
Specyficzność
Przeciwciało to rozpoznaje epitop zawierający aminokwas B30.
Immunogen
Biosyntetyczna insulina ludzka
Zastosowanie
Anti-Insulin Antibody, clone1 jest przeciwciałem przeciwko insulinie do stosowania w IH(P).
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human pancreas tissue.
Immunohistochemistry Analysis: 1.25 µg/mL of this antibody detected insulin in human pancreas tissue.
Opis wartości docelowych
Około 12 kDa
Powiązanie
Zastępuje: CBL71
Postać fizyczna
Monoklonalny jest prezentowany jako 1 mg w 1 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 10 mM azydek sodu. Zalecamy, aby każde laboratorium określiło optymalne miano robocze do użycia w konkretnym zastosowaniu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C i zużyć w ciągu 1 roku od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Ludzka tkanka trzustki.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gladys Teitelman
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 68(10), 691-702 (2020-10-02)
In pancreatic beta cells, proinsulin (ProIN) undergoes folding in endoplasmic reticulum/Golgi system and is translocated to secretory vesicles for processing into insulin and C-peptide by the proprotein convertases (PC)1/3 and PC2, and carboxypeptidase E. Human beta cells show significant variation