MAB1407P
Anti-Macrophages/Granulocytes Antibody, clone OX-41
clone OX-41, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD172 antigen-like family member A, CD172a antigen, Inhibitory receptor SHPS-1, Macrophage fusion receptor, MyD-1 antigen, SHP substrate 1, SHP substrate-1, Signal-regulatory protein alpha-1, signal-regulatory protein alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OX-41, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRPA(140885)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Labels most macrophages including resident peritoneal, alveolar and activated macrophages. Recognition of other macrophages is limited to only occasional kupffer cells. In addition it labels granulocytes and a population of dendritic cells. It also labels brain extensively.
Immunogen
Zastosowanie
Frozen sections and Formalin fixed, paraffin embedded tissue sections (requires trypsin or pronase pre-treatment).
Western Blotting:
A previous lot of this antibody was used in western blot.
Flow cytometry:
1:100-1:200 of a previous lot was used. (Use 10 μL of working dilution for 10^6 cells in 100 μL).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Jakość
Immunocytochemistry Analysis:
Confolcal fluorescent analysis of Macrophages/ Granulocytes using anti-Macrophages/ Granulocytes mouse monoclonal antibody.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Macrophages, monocytes, lymphoid organs.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2