Kluczowe dokumenty
SAB4301144
Sigma-Aldrich
Anty-CEACAM8
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD66b, CD67, CGM6, NCA-95
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001807.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEACAM8(1088)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CEACAM8.
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające regionowi pochodzącemu z wewnętrznych reszt ludzkiej cząsteczki adhezji komórkowej 8 związanej z antygenem rakowo-płodowym
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simon Loff et al.
Molecular therapy oncolytics, 17, 408-420 (2020-05-29)
Chimeric antigen receptor T cells (CAR-T) targeting CD19 or B cell maturation antigen (BCMA) are highly effective against B cell malignancies. However, application of CAR-T to less differentially expressed targets remains a challenge due to lack of tumor-specific antigens and CAR-T
Defne Bayik et al.
Cancer discovery, 10(8), 1210-1225 (2020-04-18)
Myeloid-derived suppressor cells (MDSC) that block antitumor immunity are elevated in glioblastoma (GBM) patient blood and tumors. However, the distinct contributions of monocytic (mMDSC) versus granulocytic (gMDSC) subsets have yet to be determined. In mouse models of GBM, we observed
Joseph W Franses et al.
Nature communications, 11(1), 3303-3303 (2020-07-06)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) lethality is due to metastatic dissemination. Characterization of rare, heterogeneous circulating tumor cells (CTCs) can provide insight into metastasis and guide development of novel therapies. Using the CTC-iChip to purify CTCs from PDAC patients for RNA-seq
Chen Zhou et al.
International journal of cancer, 146(4), 1152-1163 (2019-07-16)
Immune infiltrates have been increasingly recognized as robust prognostic factors for human cancer. Here, we developed and validated a seven-immune-feature-based prognostic score (7IFBPS) for patients with oral squamous cell carcinoma (OSCC) after curative resection. Fourteen immune features regarding detailed locations
Julia Kargl et al.
Nature communications, 8, 14381-14381 (2017-02-02)
The response rate to immune checkpoint inhibitor therapy for non-small-cell lung cancer (NSCLC) is just 20%. To improve this figure, several early phase clinical trials combining novel immunotherapeutics with immune checkpoint blockade have been initiated. Unfortunately, these trials have been
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4301144-100UL4061837436024