MAB1273C3
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Cy3 Conjugate
clone 113-1, from mouse, CY3 conjugate
Synonim(y):
Human Mitochondria
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
113-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (mitochondria protein)
spodziewany brak reakcji z
rat (mitochondria protein), mouse (mitochondria protein)
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Stem Cell Research
Cell Structure
Developmental Neuroscience
Organelle & Cell Markers
Jakość
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in neonatal human fibroblast cells (SCC058).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Neonatal human fibroblasts cells (SCC058).
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2