Kluczowe dokumenty
MAB10234
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B, klon H21F8-1
ascites fluid, clone H21F8-1, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H21F8-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B jest jednym z najwcześniejszych markerów zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B jest badany w diagnostyce różnicowej zapalenia wątroby. Jest to pierwszy wykrywalny antygen wirusowy, który pojawia się podczas zakażenia tym wirusem; jednak na wczesnym etapie zakażenia antygen ten może nie być obecny, a później może być niewykrywalny, ponieważ jest usuwany przez gospodarza.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B, klon H21F8-1 wykrywa poziom antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IF.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 12 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clinical Characteristics and Surgical Outcome in Hepatocellular Carcinoma without Hepatitis B Virus Surface Antigen or Hepatitis C Virus Antibody
Tanaka, Kuniya, et al
Annals of Surgical Oncology, [Epub ahead of print]-[Epub ahead of print] (2006)
Sang Hyun Nam et al.
Archives of pharmacal research, 29(11), 1042-1048 (2006-12-07)
Plasmid DNA vaccines encoding the hepatitis B virus (HBV) surface and hepatitis C virus (HCV) envelope antigens, respectively, were constructed, and attempt were made to find the possibility of a divalent vaccine against HBV and HCV. The expression of each