LSKMAG03CBX
System kulek magnetycznych PureProteome 0,3 µm Carboxy FlexiBind
Carboxylic Acid FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
About This Item
Kod UNSPSC:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
Polecane produkty
Formularz
slurry
opakowanie
pkg of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
PureProteome
metody
protein purification: suitable
wielkość cząstki
0.3 μm
pojemność
89–175 μmol/g, settled beads binding capacity (carboxylic acid)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Kulki magnetyczne PureProteome 0.3µm Carboxy FlexiBind zapewniają badaczom elastyczność w wiązaniu wybranego ligandu. Jedynym warunkiem jest to, że cząsteczka musi zawierać pierwszorzędową wolną grupę aminową. Kulki Carboxylic Acid FlexiBind są odpowiednie do immunoprecypitacji, oczyszczania kwasów nukleinowych, izolowania komórek i organelli, przeprowadzania badań interakcji białko-białko i wielu innych zastosowań. Zalecamy koraliki 0,3 µm do zastosowań wymagających wyższej pływalności (np.: automatyzacja) Posiadamy również koraliki magnetyczne Carboxy FlexiBind 1,0 µm i 2,5 µm - dopasuj koralik do swojego zastosowania!
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Wszystkie
Wszystkie
Kulki FlexiBind z kwasem karboksylowym są odpowiednie do immunoprecypitacji, oczyszczania kwasów nukleinowych, izolowania komórek i organelli, przeprowadzania badań interakcji białko-białko i wielu innych zastosowań.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
LSKMAG03CBX02 | 4053252643545 |
LSKMAG03CBX10 | 4053252643552 |