HTS086M
Preparat błonowy ludzkiego receptora histaminowegoH2 ChemiSCREEN
Human H2 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-2 cells
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Pełnej długości ludzki HRH2 cDNA kodujący H2
Receptor histaminowy H2 jest szeroko rozpowszechnionym receptorem sprzężonym z białkiem G, który jest ważny w regulacji wielu działań fizjologicznych, od wydzielania kwasu żołądkowego po motorykę przewodu pokarmowego (Del Valle i Gantz, 1997). Aktywacja receptora za pośrednictwem histaminy prowadzi do sygnalizacji zarówno przez cyklazę adenylanową, jak i fosfoinozytyd / kinazę białkową C (Hill, 1990). Antagoniści tego receptora okazali się skuteczną terapią zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Niektórzy antagoniści są stosowani w leczeniu chorób neuropsychiatrycznych i neurologicznych, np. schizofrenii, choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Preparaty błonowe H2 firmy Chemicon to surowe preparaty błonowe wykonane z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dzięki temu są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych agonistów i antagonistów H2. Preparaty błonowe wykazują Kd 0,8 nM dla [125I]-Iodoaminopotentydyny. Przy 0,65 nM [125I]-jodoaminopotentydyny, 10 µg/dołek preparatu membranowego H2 zazwyczaj daje ponad 7-krotny stosunek sygnału do tła.
Zastosowanie
Preparat błonowy ludzkiego H2 GPCR do testów wiązania radioligandów i wiązania GTPγS.
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: H2
Jakość
Table 1. Signal:background and specific binding values obtained in a competition binding assay with H2 membrane prep and unlabeled tiotidine.
SPECIFICATIONS: 1 unit = 10 µg
Bmax for [125I] Iodoaminopotentidine binding: 0.46 pmol/mg protein
Kd for [125I] Iodoaminopotentidine binding: ~0.8 nM
10 µg/well | |
---|---|
Signal:Background | 11.68 |
Specific Binding (cpm) | 4152 |
SPECIFICATIONS: 1 unit = 10 µg
Bmax for [125I] Iodoaminopotentidine binding: 0.46 pmol/mg protein
Kd for [125I] Iodoaminopotentidine binding: ~0.8 nM
Charakterystyka techniczna
Warunki indukcji
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym na niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 godz. Przed filtracją 96-dołkowa płytka zbiorcza FC (Millipore nr kat. MAHF C1H) jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie przemywana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) buforem płuczącym. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand: [125I] Jodoaminopotentydyna (Amersham#: IM264)
Bufor płuczący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym na niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 godz. Przed filtracją 96-dołkowa płytka zbiorcza FC (Millipore nr kat. MAHF C1H) jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie przemywana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) buforem płuczącym. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand: [125I] Jodoaminopotentydyna (Amersham#: IM264)
Bufor płuczący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Postać fizyczna
Jedno opakowanie zawiera membrany wystarczające na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 7-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowaną 125I jodoaminopotentydyną w stężeniu 0,65 nM.
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do 1 mg/ml w buforze opakowaniowym i dozowano w ilości 1 ml/fiolkę. Fiolki zostały szybko zamrożone i przechowywane w temperaturze -80oC.
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do 1 mg/ml w buforze opakowaniowym i dozowano w ilości 1 ml/fiolkę. Fiolki zostały szybko zamrożone i przechowywane w temperaturze -80oC.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
J Del Valle et al.
The American journal of physiology, 273(5 Pt 1), G987-G996 (1997-12-31)
Histamine exerts multiple biological actions through one of three receptor subtypes (H1, H2, and H3). This review focuses on new developments regarding the structure and function of the H2 receptor. In addition to the important role this receptor plays in
S J Hill
Pharmacological reviews, 42(1), 45-83 (1990-03-01)
It is clear from the preceding overview of histamine receptor pharmacology that research into the pharmacology of histamine receptors is at an exciting stage of development. The rapid advance of molecular biology should soon see the structural identification and cloning