Kluczowe dokumenty
HTS017RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testów mrożone komórki receptora anafilotoksyny C5a
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora anafilotoksyny C5a,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
C5a jest peptydem prozapalnym generowanym przez aktywację układu dopełniacza i jest silniejszy niż inne anafilatoksyny, C4a i C3a, w aktywacji leukocytów krwi obwodowej (Gerard i Gerard, 1994). Może aktywnie uczestniczyć w regulacji lokalnej sieci cytokin poprzez stymulowanie produkcji cytokin prozapalnych (Buchner i in., 1995; Hsu i in., 1999). W prozapalnym działaniu C5a pośredniczy wiązanie ze specyficznym receptorem chemoatraktantu 7-TM, C5aR (CD88). Wiązanie C5a z receptorem C5aR fagocytów indukuje chemotaksję, produkcję anionów ponadtlenkowych i uwalnianie enzymów degradujących. Farmakologiczne lub genetyczne zakłócenie interakcji C5a/C5aR zmniejsza sepsę (Riedemann i in., 2003), chorobę płuc wywołaną kompleksem immunologicznym (Shushakova i in., 2002) i zapalenie stawów wywołane artrogenem (Grant i in., 2002) w modelach eksperymentalnych. Sklonowana przez Millipore ludzka linia komórkowa wykazująca ekspresję C5a jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego C5a na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G Gα15 w celu połączenia receptora ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów C5a.
Opis linii komórkowej
  • Linie komórkowe GPCR
  • Komórki gospodarza: Chem-1
Zastosowanie
Zamrożone komórki ludzkiego GPCR C5aR do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
  • Klasa GPCR: A
  • Białko docelowe: C5aR
  • Podrodzina docelowa: Anafilotoksyna
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1