Kluczowe dokumenty
HG00BX15
Millipore
Potassium tellurite
1% (solution)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2TeO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.79
Kod UNSPSC:
41171614
opakowanie
pkg of 10 ea (HG00BX15.PK)
stężenie
1% (solution)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
Klucz InChI
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2