HCWG047S6
S-Pak® Membrane Filter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of wastewater
Synonim(y):
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.7µm 47mm white gridded
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
S-Pak®
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
0.7 μm pore size
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)