Kluczowe dokumenty
HAWP00010
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
MF-Millipore, filter L × W 30 cm × 3 m, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, 0.45 µm pore size
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
30 cm x 3 m, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 1 roll
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
Parametry
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filtr dł. × szer.
30 cm × 3 m
grubość
150 μm
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.45 μm pore size
79 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: HAWP
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location away from heat source
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)