HATF14250
Immobilon® MCE Membrane Filter
0.45 μm Pore Size, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Immobilon®-NC Transfer Membrane
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size, Immobilon®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
142 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
Millipore
Parametry
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
metody
western blot: suitable
Średnica
142 mm
śr. filtra
142 mm
grubość
150 μm
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
Immobilon®
wielkość porów
0.45 μm pore size
79 % porosity
pojemność
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
punkt pęcherzykowania
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
metoda wykrywania
colorimetric
fluorometric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Zastosowanie
- Biological solutions
- Cell contact
- Very small volumes requiring surfactant-free surfaces
- Isolation of virus-like particles in wastewater
- Microplastics analysis grade water
- Nucleic acid binding, including eDNA
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3