Key Documents
WHA7184014
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 142 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z746037, membrane filters, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.45 μm, diam. 142 mm
Materiały
plain white
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7184-014
Whatman Article No. 28420745 (US reference)
Średnica
142 mm
wielkość porów
0.45 μm
Cechy i korzyści
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the