GF091
Soluble RANK Ligand (sRANKL) Protein, Recombinant human
The recombinant human sRANKL protein is produced in E. Coli.
Synonim(y):
sRANKL, Soluble Receptor Activator of NF-Kappa B, TNFSF11, OPGL, ODF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 ng/μg Endotoxin (1EU/μg)
moc wejściowa
sample type mesenchymal stem cell(s)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... TNFSF11(8600)
Opis ogólny
COUNTRY OF ORIGIN: USA
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1