FR139469081
Estapor®White Microspheres
K-010 White Std PS 10%, White microspheres 100nm, Latex Turbidimetric Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
plain beads, white beads, white particles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Estapor®
opakowanie
bottle of 10ml-10L
stężenie
10% solids
metody
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
kolor
white
macierz
polymeric polystyrene
średnica
0.081 - 0.125 μm std dev <5%
grupa funkcyjna
(plain)
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3