FR123690087
Estapor®White Microspheres
K-030 White Std PS 10%, White microspheres 300nm, Latex Turbidimetric ImmunAssay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
plain beads, white beads, white particles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Estapor®
opakowanie
bottle of 10ml-10L
stężenie
10% solids
metody
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
kolor
white
Matryca
polymeric polystyrene
średnica granulek
0.276 - 0.325 μm±<5%
grupa funkcyjna
(plain)
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3