FR139430087
Estapor®White Microspheres
K-020 White Std PS 10%, White microspheres 200nm, Latex Turbidimetric Immunoassay
Synonim(y):
plain beads, white beads, white particles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Estapor®
opakowanie
bottle of 10ml-10L
stężenie
10% solids
metody
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
kolor
white
macierz
polymeric polystyrene
średnica
0.176 - 0.225 μm±<5%
grupa funkcyjna
(plain)
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3