Kluczowe dokumenty
FR180380623
Sigma-Aldrich
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-EU-010 FluoEU COOH PS 1%, Red Fluorescent carboxylated microspheres 160nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
Cząstki detektora, Fluorescencyjne kulki
About This Item
Kod UNSPSC:
13102026
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 10-1000 mL (dark bottle)
producent / nazwa handlowa
Estapor®
stężenie
1% solids
metody
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
kolor
fluorescent red
Matryca
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
średnica granulek
0.130-0.190 μm±<5%
pojemność
>300 μeq/g surface charge density
λmaks.
350 nm (Emission at 613 nm)
grupa funkcyjna
carboxylic acid (COOH)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Mikrosfery 9243 są najlepszym wyborem dla wielu producentów testów diagnostycznych z przepływem bocznym. Nasze mikrosfery, stosowane w milionach testów wykonywanych przez znane na całym świecie marki, są dostosowane zarówno do jakościowych, jak i ilościowych testów immunologicznych z przepływem bocznym.
Zastosowanie
Główne zastosowania mikrosfer fluorescencyjnych obejmują jakościowe i ilościowe testy immunologiczne Laterflow (LFIA)
Cechy i korzyści
Mikrosfery Europium mają kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi mikrosferami fluorescencyjnymi: Znacząco poprawiają czułość testu przepływu bocznego. Drastycznie zmniejszają fluorescencję tła. Ułatwiają odczyt i kwantyfikację testów. Wykazują zwiększoną fluorescencyjną wydajność kwantową, ułatwiając niską granicę wykrywalności. Wykazują znacznie dłuższe przesunięcie Stokesa niż tradycyjne etykiety fluorescencyjne.
Informacje prawne
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2