Kluczowe dokumenty
FCYTMAG20KPX19BK
Millipore
11468 Feline Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel Premixed 19 Plex, FCYTOMAG-20K-PMX Opakowanie oszczędzające miejsce (luzem)
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in feline serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
luminex panel cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych u kotów, millipore zestaw multipleksowy do wykrywania zapalenia u kotów, panel immunologiczny interleukiny kotów, test luminex feline cytokine chemokine growth factor multiplex
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
feline
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(sFas, IL-2, GM-CSF, IL-8, IL-12 (p40), IL-13)
standard curve range: 137.2-100,000 pg/mL
(IL-18, MCP-1)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(KC, RANTES)
standard curve range: 274.3-200,000 pg/mL
(PDGF-BB)
standard curve range: 34.3-25,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(Flt3 Ligand)
standard curve range: 68.6-50,000 pg/mL
(IFNγ, IL-4, IL-6, SCF, SDF-1)
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Cytokiny to immunomodulujące polipeptydy, które odgrywają kluczową rolę zarówno w adaptacyjnych, jak i wrodzonych reakcjach immunologicznych. Ogólny termin "cytokiny" obejmuje miokiny (wytwarzane przez komórki mięśniowe), limfokiny (wytwarzane przez aktywowane limfocyty Th), interleukiny (działające jako mediatory między limfocytami T) i chemokiny (odpowiedzialne za migrację limfocytów T). Jako jeden z mechanizmów regulacyjnych układu odpornościowego, cytokiny działają w fazie rozpoznawania, aktywacji lub efektorowej odpowiedzi immunologicznej, modulując rozwój i aktywność funkcjonalną podtypów limfocytów T, limfocytów B i komórek mieloidalnych. Badania z udziałem cytokin odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu głębszego zrozumienia układu odpornościowego i jego wieloaspektowej odpowiedzi na większość antygenów, zwłaszcza tych, które składają się na proces zapalny.
11468 Feline Cytokine/Chemokine Panel to 19-pleksowy, wstępnie zmieszany zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego wszystkich następujących analitów w próbkach surowicy, osocza, tkanki/lizatu komórkowego i supernatantu hodowli: Fas, Flt-3L, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-12 (p40), IL-13, IL-18, KC, MCP-1, PDGF-BB, RANTES, SCF, SDF-1 i TNFα. Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w duplikacie.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi dla idealnej szybkości i czułości do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Zastosowanie
  • Anality: sFas, Flt-3 Ligand, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-12 (p40), IL-13, IL-18, KC, MCP-1, PDGF-BB, RANTES, SCF, SDF-1, TNF-α
  • Zalecany typ próbki: Surowica kotów, osocze, lizat tkanek/komórek i supernatanty hodowli
  • Zalecana próbka
  • Rozcieńczenie: 10 μL na studzienkę nierozcieńczonej surowicy lub osocza; 25 μL próbki tkanki/hodowli komórkowej może wymagać rozcieńczenia odpowiednim podłożem.
  • Czas testu: Przez noc (16-18 godzin) w temperaturze 2-8°C.
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Inne uwagi
Czułość: Czułość poszczególnych biomarkerów - patrz protokół zestawu.
Zakres krzywej standardowej: Dokładne stężenie (TNF-α) można znaleźć w arkuszu analizy QC.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
FCYTMAG20KPX19BK