FCMAB169C5
Milli-Mark Anti-CD3 -PECy5 Antibody, clone UCHT1
clone UCHT1, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
T-cell receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE-Cy5
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UCHT1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human Lymphocytes
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2