Kluczowe dokumenty
Z422908
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 600 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.24
Materiały
glass
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność
600 mL
dysk śr.
90 mm
śr. filtra
90 mm
dopasowywanie
GL 45 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Useful for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a pressure filter funnel. The threaded top connection provides a wide opening for easy access to contents and provides a positive connection without the use of expensive pinch clamps. Funnels are heavy wall throughout with a coarse fritted disc. Supplied complete with fritted funnel and top inlet assembly.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z422908-1EA4061832132310