Kluczowe dokumenty
FCMAB168P
Sigma-Aldrich
Przeciwciało Milli-Mark Anti-CD3 -PE, klon UCHT1
clone UCHT1, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
T-cell receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UCHT1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Opis ogólny
Ludzki TCR/CD3 jest złożoną strukturą na powierzchni limfocytów. Składa się z heterodimeru TCR alfa beta lub TCR gamma delta i związanego z nim kompleksu CD3. Kompleks CD3 składa się z sześciu polipeptydów z zazwyczaj czterema różnymi transmembranowymi łańcuchami CD3, gamma, delta, epsilon i zeta. Trzy różne dimery, gamma epsilon, delta epsilon i zeta zeta, tworzą kompleks CD3. MW CD3epsilon wynosi 20 000 (Campana, 1987). CD3 jest po raz pierwszy wykrywalny we wczesnych tymocytach, a jego pojawienie się prawdopodobnie stanowi jedną z najwcześniejszych oznak zaangażowania w linię komórek T. W tymocytach korowych, podczas wczesnych etapów dojrzewania, antygen CD3 jest obecny głównie w cytoplazmie komórek. W tymocytach rdzeniastych antygen CD3 jest wykrywany głównie na powierzchni komórek (Swerdlow, 1988; Beverley, 1981). Większość nowotworów limfocytów T również wykazuje ekspresję CD3, ale jest ona nieobecna w nowotworach limfoidalnych innych niż limfocyty T (McMichael, 1987). Zgodnie ze wzorem syntezy antygenu w prawidłowych tymocytach, najwcześniejszym miejscem wykrywalnym w komórkach nowotworowych jest cytoplazma komórki (Swerdlow, 1988).
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD3.
Immunogen
Ludzkie tymocyty niemowlęce i limfocyty od pacjenta z chorobą Sézary'ego.
Zastosowanie
Milli-Mark Anti-CD3 -PE Antibody, klon UCHT1 to przeciwciało przeciwko CD3 do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Evaluated by flow cytometry using Human Lymphocytes.
Opis wartości docelowych
20 kDa (Campana, 1987)
Postać fizyczna
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z PE w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 °C, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Limfocyty ludzkie
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2