EZFKIT001UK
EZ-Fluo™ System
Contains EZ-Fluo™ reader, EZ-Fluo™ camera, power cord for United Kingdom
Synonim(y):
Do szybkiego wykrywania skażenia mikrobiologicznego w próbkach filtrowalnych, odpowiedni do testów obciążenia biologicznego, Urządzenie wykrywające, Zestaw systemowy EZ-Fluo™ (Wielka Brytania)
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
producent / nazwa handlowa
EZ-Fluo™
Parametry
4.4 kg at 15 - 40 °C
wys. × szer. × dł.
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
Zastosowanie
environmental
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Szybka technologia zapewniająca wyniki w 1/3 czasu wymaganego przy użyciu tradycyjnych technik.
- Elastyczne podejście oparte na standardowej filtracji membranowej i skróconej inkubacji na płytce z pożywką
- Metoda nieniszcząca, kompatybilna z każdą techniką ID
- Kompaktowy sprzęt, łatwo mieszczący się na każdym stanowisku laboratoryjnym
- Efektywne kosztowo rozwiązanie do zastosowań rutynowych i badawczych
Komponenty
- EZ-Fluo™ System standard kit
- 1 reader
- 1 camera
- 1 software