Kluczowe dokumenty
EZHA
Millipore
Human Amylin ELISA Kit
measures and quantifies Amylin levels in 20 μL serum or plasma
Synonim(y):
Amylina ELISA, Wykrywanie ludzkiej amyliny
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Nazwa produktu
Ludzka amylina ELISA,
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
20 μL sample volume (4hr assay)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
assay range
inter-assay cv: 5.2-1.3
intra-assay cv: ±1.9 -0.7
standard curve range: 1-100 pM
accuracy: ±96 -2.5%
metoda wykrywania
fluorometric (355nm/460nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Opis ogólny
Amylina to 37-aminokwasowy hormon, który jest wydzielany razem z insuliną z komórek beta trzustki w odpowiedzi na hiperglikemię.
Specyficzność
Służy do wykrywania/ilościowego oznaczania: Amylina
Zastosowanie
Ten test ELISA na ludzką amylinę służy do pomiaru i ilościowego oznaczania poziomu amyliny w badaniach metabolizmu i endokrynologii.
50 μl osocza lub supernatantu hodowli komórkowej 3,5-godzinny protokół, temperatura pokojowa
Kategoria badań: Metabolizm
Podkategoria badań: Otyłość, zaburzenia metaboliczne
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Inne uwagi
Ten zestaw będzie odpowiedni do pomiaru amyliny w osoczu szczurów i kotów, jednak dokładny procent reaktywności krzyżowej nie został określony.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver,Blood