EAT
NovaSeptum® GO Preloaded System Starter Kit
About This Item
Polecane produkty
Materiały
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
Poziom jakości
linia produktu
NovaSeptum® GO
Właściwości
autoclavable
Parametry
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
Zastosowanie
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Opakowanie
EAT92/6-3D0 (9 strzałów, 1 sztuka w pudełku)
Komponenty
- Locking nut and tool: Stainless steel in compliance with SS2346, ASTM® 303
- Wetted materials: Stainless steel in compliance with 316L EN 1.4435, ASME SA 479/ASTM® A 479, EN 10 273