Kluczowe dokumenty
EP12
Millipore
NovaSeptum® GO In-line Holder, 1-portowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104105
Materiały
303 stainless steel nut (Locking nut)
polyester ring(s) (safety ring)
Poziom jakości
linia produktu
NovaSeptum® GO
Właściwości
autoclavable
Parametry
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi)
Zastosowanie
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Konfiguracja urządzenia: Sterylne złącza do pobierania próbek
Uchwyt NovaSeptum® GO do konfiguracji In-line jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z jednostkami próbkującymi NovaSeptum® GO i jest przeznaczony do spawania na rurze lub do montażu na rurze za pomocą złączy Tri-calmp. Elektropolerowany i piaskowany
Zastosowanie
Testowanie sterylności, testowanie pirogeniczne, testowanie endotoksyn, analiza chemiczna, analiza pH i zastosowania fermentacyjne.
Opakowanie
EP12/127x94-3D5 (1 sztuka w pudełku)
EP12/191x158-3D5 (1 sztuka w pudełku)
EP12/130x100-3D5 (1 sztuka w pudełku)
EP12/190x160-3D5 (1 sztuka w pudełku)
EP12/127x94-3D4 (1 sztuka w opakowaniu)
EP12/191x158-3D4 (1 sztuka w opakowaniu)
EP12/130x100-3D4 (1 sztuka w opakowaniu)
EP12/190x160-3D4 (1 sztuka w opakowaniu)
Komponenty
  • Magazine: Polyphenylene sulfide (PPS)
  • Safety ring: Polyester
  • Locking tag: Polyamid/stainless steel
  • Locking nut: Stainless steel in compliance with SS2346, ASTM® 303
  • Wetted materials: Stainless steel in compliance with 316L EN 1.4435, EN 10 272, ASME SA 479/ASTM® A 479
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3