ET52/5-3D0
NovaSeptum® GO Tri-clamp Holder 5-port
About This Item
Polecane produkty
Materiały
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
Poziom jakości
linia produktu
NovaSeptum® GO
Właściwości
autoclavable
Parametry
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
Zastosowanie
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Opakowanie
Komponenty
- Magazine: Glass fiber reinforced Polysulfone (PSU)
- Safety ring: PSU
- Locking nut and tool: Stainless steel in compliance with SS2346, ASTM® 303
- Locking tag: Polyamid/stainless steel
- Wetted materials: Stainless steel in compliance with 316L EN 1.4435, ASME® SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272