Kluczowe dokumenty
D00373S01
Millipore
Clarigard® Cartridge Filter
pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
Clarigard Cartridge Filter 30 in. 0.3 μm Code 7 Silicone
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Clarigard®
Clarigard®
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤30 mg
wielkość porów
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥9 L
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: 99.99% retention
  • Mode of Action: Filtration (nominal)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Bioburden reduction
  • Instructions for Use: Please refer to the POLYGARD® and CLARIGARD® Cartridges user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany