WHA10463401
Whatman® Polydisc GW in-line filter for ground water
pkg of 50 ea
Synonim(y):
Z698725
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane (Quartz pre-filter)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Nylon with Quartz Fiber prefilter
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 10463401
Whatman Article No. 28415817 (US reference)
Parametry
4.5 bar pressure (65 psi)
80 °C max. temp.
obszar
20.4 cm2
pojemność
≤200 mL
rozmiar złączki
6-14 m
Średnica
50 mm
pojemność filtra
540 μL
wielkość porów
0.45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
It has everything that makes the preparation of aqueous solutions for the analysis of dissolved heavy metals easy: a large filter surface, quartz fiber prefilter and membrane filter in sandwich arrangement and a high dirt loading capacity. And, of course, it meets all the requirements of regulations such as NEN, EPA.
Cechy i korzyści
- Hydrofilowa, trwała membrana nylonowa jest kompatybilna z próbkami wodnymi.
- Filtr wstępny wykonany w 100% z włókna kwarcowego o niskiej zawartości metali ciężkich umożliwia filtrację większych objętości nawet silnie obciążonych cząstkami próbek.
- Certyfikowane niskie wartości metali tła dla testów metali ciężkich
- Duży obszar filtracji 20,4 cm²
- Dysza kompatybilna z wężem o średnicy wewnętrznej 6-14 mm
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10463401 | 4061834026273 |