Key Documents
CX0855
Supelco
Chlorobenzene
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
Chlorobenzene, Monochlorobenzene,Phenylchloride, Benzene Chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
203-628-5
ciśnienie pary
12 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (GC)
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤0.004 meq/g Titrable acid
pozostałość po odparowaniu
≤20 ppm
kolor
APHA: ≤30
pH
7 (20 °C)
tw
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
temp. przejścia
flash point 27 °C
rozpuszczalność
0.207 g/L
gęstość
1.11 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Meets ACS Specifications GR ACS
Komentarz do analizy
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 20ppm max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.004meq/g max
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C