CH2900010
Calcium Folinate Hydrate amorphous / Leucovorin Calcium amorphous
USP, Ph. Eur.
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Folinic acid calcium salt, Calcii Folinas, Calcium Folinate, Leucovorin Calcium, Calcium folinate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
GMO free
GMP
Halal
Kosher
agency
Ph. Eur.
USP
Formularz
powder
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Klucz InChI
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
1) First line treatment for colorectal cancer: In combination with the anticancer drug 5-fluorouracil (5-FU), Irinotecan, Cisplatin or Oxaliplatin, and its derivatives. Calcium Folinate is a modulator of 5-FU and enhances its efficacy in cancer chemotherapy.
2) Treatment of certain neoplastic diseases, severe psoriasis, and adult rheumatoid arthritis as a rescue therapy to reduce the toxic side effects of intermediate or high doses of methotrexate.
3) Treatment of anemia caused by folate deficiency.
Opakowanie
Informacje prawne
Zastosowanie
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Powiązane treści
Nasze wysokiej jakości foliany są produkowane zgodnie z wytycznymi cGMP ICH Q7 i wspierane przez dedykowane wsparcie regulacyjne na całym świecie.