CH2900018
Calcium Levofolinate Hydrate / Levoleucovorin Calcium Pentahydrate
Ph. Eur.
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
L-Calcium Folinate, L-Leucovorin Calcium, Levofolinate Calcium Hydrate, Levoleucovorin Calcium
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
GMO free
GMP
Halal
Kosher
agency
Ph. Eur.
USP
Postać
powder
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
1) First line treatment for colorectal cancer: In combination with the anticancer drug 5-fluorouracil (5-FU), Irinotecan, Cisplatin or Oxaliplatin, and its derivatives. Calcium Folinate is a modulator of 5-FU and enhances its efficacy in cancer chemotherapy.
2) Treatment of certain neoplastic diseases, severe psoriasis, and adult rheumatoid arthritis as a rescue therapy to reduce the toxic side effects of intermediate or high doses of methotrexate.
3) Treatment of anemia caused by folate deficiency.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Powiązane treści
Nasze wysokiej jakości foliany są produkowane zgodnie z wytycznymi cGMP ICH Q7 i wspierane przez dedykowane wsparcie regulacyjne na całym świecie.