CANPIT-96K
11468 Rozszerzony panel przysadki mózgowej psów - multipleksowy test endokrynologiczny
The analytes available for this multiplex kit are: ACTH, FSH, GH, TSH, LH, & Prolactin.
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
canine
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 92%
(TSH)
accuracy: 95%
(GH)
sensitivity: 0.01 ng/mL
(GH)
sensitivity: 0.09 ng/mL
(LH)
sensitivity: 1.21 ng/mL
(FSH)
sensitivity: 1.62 ng/mL
(TSH)
sensitivity: 2.45 ng/mL
(Prolactin)
sensitivity: 2.45 pg/mL
(ACTH)
standard curve range: 0.01-50 ng/mL
(GH)
standard curve range: 0.1-350 ng/mL
(LH)
standard curve range: 0.9-3,750 ng/mL
(TSH)
standard curve range: 1.7-7,000 ng/mL
(Prolactin)
standard curve range: 2.4-10,000 ng/mL
(FSH)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(ACTH)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
11468 Canine Pituitary Expanded Panel to 6-pleksowy zestaw do ilościowego oznaczania dowolnego lub wszystkich następujących analitów: Hormon adrenokortykotropowy (ACTH), hormon wzrostu (GH), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), prolaktyna i hormon tyreotropowy (TSH). Zestaw ten może być stosowany do analizy hormonów przysadki mózgowej w surowicy lub osoczu psów, ekstrakcie tkankowym psów lub próbkach supernatantu komórek/tkanek. Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w dwóch egzemplarzach.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi dla idealnej szybkości i czułości do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Endokrynologiczny
Specyficzność
Nie stwierdzono lub stwierdzono znikomą reaktywność krzyżową między przeciwciałami dla analitu i któregokolwiek z innych analitów w tym panelu, z wyjątkiem psiego LH mającego ~5% reaktywności krzyżowej z parą przeciwciał TSH.
Zastosowanie
- Anality: Hormon adrenokortykotropowy (ACTH), hormon wzrostu (GH), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), prolaktyna i hormon tyreotropowy (TSH).
- Zalecany typ próbki: Surowica lub osocze psów, ekstrakt tkankowy psów lub supernatanty komórek/tkanek
- Zalecane rozcieńczenie próbki: 25 μl na studzienkę nierozcieńczonej surowicy lub osocza
- Czas testu: Przez noc (16-18 godzin) w temperaturze 2-8°C
- Kategoria badawcza: Endokrynologiczne
Cechy i korzyści
Powiązanie
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.