Kluczowe dokumenty
C5VP020A
Millipore
Cellicon® Filter Assembly with Durapore® Membrane
filtration area 0.2 m2
Synonim(y):
Zespół filtra Cellicon® z membraną 706
About This Item
Kod UNSPSC:
42294704
Materiały
PVDF membrane
polyester screen
polypropylene housing (polypropylene silicone)
silicone O-ring
sterylność
non-sterile; γ-irradiated
warunki przechowywania
dry at room temperature
room temperature (15-30°C)
Parametry
7.85 L/min-m2 flow rate
metody
tangential flow filtration (TFF): suitable
śr. × szer. × wys.
9.1 cm (3.6 in.) × 23.4 cm (9.2 in.) × 37.6 cm (14.8 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.2 m2
pojemność
0.24 L , Filter Only
0.4 L , Assembly
240 mL
400 mL
Matryca
Durapore®
wielkość porów
5.0 μm
pH
4-8
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
Opis ogólny
Zespół filtra Cellicon® został zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom związanym z perfuzją nasion. Jest to płaski filtr zatrzymujący komórki pracujący w trybie filtracji z przepływem stycznym, stanowiący część zestawu jednorazowego użytku. Operacje perfuzji zapewniają kultury komórkowe o wysokiej gęstości, które zmniejszają obciążenie związane z przetwarzaniem dużych objętości bioreaktorów produkcyjnych, jednocześnie zwiększając elastyczność produkcji. Wprowadzenie perfuzji do zestawu nasiennego umożliwia zaszczepienie większej ilości komórek do jednego lub kilku bioreaktorów produkcyjnych, zwiększając w ten sposób wydajność procesu.
Zastosowanie
Mikrofiltracja i Perfuzja Pociągu Nasiennego
Cechy i korzyści
  • Przewidywalna liniowa skalowalność od skali laboratoryjnej do produkcyjnej
  • Niezawodna i powtarzalna wydajność
  • Łagodny dla komórek, maksymalizujący ich gęstość i żywotność
  • Łatwa instalacja, z płynnym połączeniem z bioreaktorem poprzez spawanie lub sterylne złącza
Opakowanie
Opakowanie filtra Cellicon® spełnia wymagania procedury testu integralności D4169 Amerykańskiego Towarzystwa Testów i Materiałów (ASTM). Filtr i zespół Cellicon® są zabezpieczone w piankowych częściach, które są następnie podwójnie pakowane. Na wewnętrznej torebce znajduje się etykieta ostrzegawcza i etykieta wskaźnika gamma. Podwójnie zapakowany zespół filtra Cellicon® jest pakowany pojedynczo. Certyfikat jakości jest dostępny w wersji elektronicznej.
Inne uwagi
Program 10639 uzupełnia portfolio produktów poprzez kompleksową dokumentację wspierającą kwalifikację, ocenę ryzyka i potrzeby optymalizacji procesów.
Konsolidacja informacji o testach, jakości i przepisach dotyczących konkretnych produktów w celu uproszczenia wymogów zgodności.
Wygodny dostęp 24/7 do aktualnych informacji o produktach.
Informacje prawne
CELLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Zwiększ wydajność perfuzji nasion dzięki naszemu rozwiązaniu do retencji komórek. Monitorowanie i kontrola w czasie rzeczywistym.