Kluczowe dokumenty
C5VP001A
Millipore
Cellicon® Filter Assembly with Durapore® Membrane
filtration area 0.01 m2
Synonim(y):
Cellicon® Perfusion Filter with Durapore® Membrane
About This Item
Kod UNSPSC:
42294704
Materiały
PET support
PVDF
polyester support
Poziom jakości
agency
meets USP Biological Reactivity Test for class VI plastics (family component materials)
sterylność
sterile; γ-irradiated (level of 25-40kGy)
flow rate measuring range
10 L/min (/m2)
Parametry
1 psi max. reverse press. exposure at 25 °C
1-2.5 L process volume
15 psi at 25 °C (max. burst pressure)
5 psi max. inlet pressure at 25 °C
powierzchnia filtracyjna
0.01 m2
Powierzchnia filtracyjna membrany
0.01 m2
wielkość porów
5 μm pore size
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Housing/Overmold/ Assembly fittings/Single-use pump head: Polypropylene; Feed screen: Polyethylene terephthalate (PET); Polyester; Tubing: AdvantaFlex (Thermoplastic Elastomer), DOW Pharma 65; Feed screen: Polyethylene terephthalate (PET); Polyester; Pressure sensors: Polysulfone; Cable ties: Nylon
The Cellicon® Perfusion Filter is designed to meet your perfused seed train challenges. It is a flat sheet cell retention filter running in tangential flow filtration mode part of a single-use assembly. Perfusion operations deliver high-density cell cultures that alleviate the burden of processing large production bioreactor volumes while increasing manufacturing flexibility. Introducing perfusion to your seed train makes it possible to inoculate a higher quantity of cells for one or more production bioreactors, thus increasing process efficiency.
Zastosowanie
Microfiltration
Seed Train Perfusion
Cechy i korzyści
High throughput. Predictable linear scale up from lab to manufacturing scale. Reliable and reproducible performance. Low crossflow and cell shear.
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices.
Informacje prawne
CELLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
equipment
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Zobacz wszystko