BAH370170000
Mieszadło magnetyczne, zasilane bateryjnie
pack of 1 ea
Synonim(y):
przenośna płytka mieszająca, przenośne mieszadło
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
polypropylene plate
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37017-0000
Parametry
900 rpm speed
dł. × szer. × wys.
23.5 cm × 12.7 cm × 8.9 cm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 12.7 mm × 23.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zasilane bateryjnie mieszadło magnetyczne oferuje przenośną, lekką moc mieszania.
- Idealne do użytku w terenie, wewnątrz inkubatorów i wszędzie tam, gdzie elektryczność nie jest wygodna lub dostępna.
- Działa na 1 lub 2 bateriach "D"; 2 baterie zapewniają około 16 dni ciągłej pracy
- Mieszanie do 1 l
- Pokrętło regulacji prędkości z oddzielnym włącznikiem/wyłącznikiem; praca z prędkością do 900 obr.
- Trwały, odporny na chemikalia polipropylen
Cechy i korzyści
- Działa na 1 lub 2 bateriach "D"; 2 baterie zapewniają około 16 dni ciągłej pracy.
- Mieszanie do 1 l.
- Pokrętło regulacji prędkości z oddzielnym włącznikiem/wyłącznikiem; praca z prędkością do 900 obr.
- Trwały, odporny na chemikalia polipropylen.
- Kompaktowe wymiary 23,5 cm × 12,7 cm × 8,9 cm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)