Kluczowe dokumenty
BAF379040025
SP Bel-Art® Fast Release Pipette Pump III
capacity 25 mL, red
Synonim(y):
Pompka do pipet, urządzenie pipetujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Materiały
red
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37904-0025
dł. całkowita
6 in. (171 mm)
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Zaprojektowane z myślą o szybkiej i dokładnej obsłudze jedną ręką, te lekkie urządzenia do pipetowania są wyposażone w szybko zwalniany spust, który dozuje całą zawartość pipety. Ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort, użyteczność i precyzję dozowania, pomagając jednocześnie zmniejszyć ryzyko nadwyrężenia dłoni i nadgarstka lub obrażeń spowodowanych powtarzającymi się i niewygodnymi ruchami pipetowania. Patent USA 7,093,507; Patent europejski E1477227A2
Cechy i korzyści
  • Umożliwia utrzymanie ramienia w bardziej naturalnej, obniżonej pozycji, w przeciwieństwie do innych pipetorów, które wymagają uniesienia ramienia i łokcia przy wielu czynnościach pipetowania.
  • Optymalnie umiejscowione pokrętło na kciuk umożliwia swobodny chwyt i łatwe obracanie w celu precyzyjnego zasysania lub dozowania z dokładnością do pojedynczych kropli; może być używane do przedmuchiwania pipety
  • Samostabilizujący się kołnierz wewnątrz silikonowego uchwytu utrzymuje pipety szklane lub plastikowe
  • Kompaktowa konstrukcja zwiększa długość pipety o zaledwie 15,2 cm (6"), co pozwala na używanie jej w wyciągach i komorach rękawicowych w kontrolowanym środowisku
  • Dostępne w trzech oznaczonych kolorami pojemnościach pipet
  • Odporność na kwasy, zasady i większość rozpuszczalników; możliwość demontażu w celu czyszczenia
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)