Kluczowe dokumenty
BM-1L-BK
Millipore
Anti-D (clones TH-28/MS-26) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-D Blend from the clones TH-28/MS-26, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 1 L
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
stężenie
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
izotyp
IgG
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Appropriate for donor testing - reacts with all D weak and D partial red cells, including DVI
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only.
Zastosowanie
Bulk.
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques.
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1