Kluczowe dokumenty
634174
Cerium(IV)-zirconium(IV) oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.0% trace metals basis
Synonim(y):
Cerium zirconate (IV)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.0% trace metals basis
Postać
nanopowder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
<50 nm (BET)
gęstość
6.61 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Zr]=O.O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.4O.Zr
Klucz InChI
WKROXIWGJAIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Pt/CeO2–ZrO2 can be used as a catalyst in the dry reformation of methane.
It can also be used to prepare optically passive electrodes for solid-state electrochromic devices.
Cechy i korzyści
- Non-toxic
- High photocatalytic activity
- Good stability
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.