Kluczowe dokumenty
BI0349
Sigma-Aldrich
Odczynnik zamykający B2 60% lutydyna w acetonitrylu
Biosynthesis Novabiochem®
Synonim(y):
dna
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
kolor
APHA: ≤50
temp. przejścia
flash point 10.0 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
BI0349-0200 jest pakowany w 24/400 szklanych butelek
BI0349-0505 jest pakowany w szklane butelki GL45
BI0349-4000 jest pakowany w butelki szklane 38/430
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Biosynteza 10729
Komentarz do analizy
Test (2,6-lutydyna)59,0-61,0% v/vTest (acetonitryl)39,0-41,0% v/vKolor (APHA)50 maxSkładnik: 2,6-lutydyna Czystość98,0% minSkładnik: Acetonitryl Czystość (GC)99,9% minPostaćCieczWoda (H2O)200ppm max
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup