Kluczowe dokumenty
BI0344
Sigma-Aldrich
Odczynnik zamykający B ACN/wodnik octowy/lutydyna (50/20/30)
Biosynthesis Novabiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
kolor
yellow
temp. przejścia
flash point 5 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
BI0344-4000 jest pakowany w szklane butelki 38/430
Odczynnik BI0344-P4000 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową.
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Biosynteza 10729
Komentarz do analizy
Test (2,6-lutydyna)29,0-31,0% v/vTest (bezwodnik octowy)19,0-21,0% v/vTest (acetonitryl)49,0-51,0% v/vKolorŻółtyPostaćCieczWidmo w podczerwienipasuje do STDWoda (H2O)0,05% max
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup